Acide sulfurique 95,85 - 96,15% 96% solution pour la détermination de la viscosité suivant DIN EN ISO 307
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Danger
|
85652.290EA
72.2
EUR
85652.290
85652.320
Acide sulfurique 95,85 - 96,15% 96% solution pour la détermination de la viscosité suivant DIN EN ISO 307
Acide sulfurique
Information de livraison: Ce produit n'est pas autorisé à la vente dans tous les pays : Veuillez vérifier auprès de votre bureau VWR I local ou de votre fournisseur.
Formule:
H₂SO₄ Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa) Point de fusion: 10,38 °C Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064589 Numéro CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 ONU: 1830 ADR: 8,II ATTEINDRE: 01-2119458838-20 Merck Index: 14,08974 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 95,85 - 96,15 % |