Imprimer
Solutions étalons de germanium pour ICP-MS, ARISTAR®
Fournisseur: VWR Chemicals
456732KEA 232 EUR
456732K 85568.180
Solutions étalons de germanium pour ICP-MS, ARISTAR®
Étalons Étalons cationiques Standards de germanium
  • Produites à partir d'acides de haute pureté, de l'eau ASTM I 18 mégaohms
  • Solution dosée par titration
  • Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du NIST
  • Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
  • Fournies avec certificat d'analyse complet
Certifications: Produites et testées dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.