Imprimer
Électrodes sélectives d'ions, nitrate, Orion™
Fournisseur: Thermo Orion
9307BNWP 9707BNWP
662-1589EA 1100 EUR
662-1589 662-1576
Électrodes sélectives d'ions, nitrate, Orion™
Électrodes Électrodes ISE
Ces électrodes nitrate sont conçues pour mesurer, rapidement et facilement, les nitrates présents dans des solutions aqueuses, avec précision et à faible coût.
  • Potentiels stables, sans dérive
  • La jonction Sure-Flow™ facilite le nettoyage et s'utilise en toute simplicité dans les échantillons difficiles.
  • L'électrode combinée 9707BNWP n'exige pas d'électrode de référence distincte, ce qui en facilite l'utilisation avec de petits volumes d'échantillon
Informations de commande: Les électrodes à demi-cellules requièrent une électrode de référence distincte qui peut être commandée séparément.