Imprimer
Linseed oil (cru), liquide jaune pâle
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0296012201 0296012205
ICNA0296012201EA 50.8 EUR
ICNA0296012201 ICNA0296012205
Linseed oil (cru), liquide jaune pâle
Linseed oil
  • Iodine Value: Approximately 170
  • Saponification Value: Approximately 187 - 195 (Lit.)
Numéro MDL: MFCD00131507
Numéro CAS: 8001-26-1