Imprimer
Aluminium sulfate hydraté, poudre blanche ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
Synonyms: Aluminum(III) sulphate xhydrate
0219140380 0219140390 0219140391
ICNA0219140380EA 34 EUR
ICNA0219140380 ICNA0219140390 ICNA0219140391
Aluminium sulfate hydraté, poudre blanche ACS
Aluminium sulfate hydraté
Formule: Al₂(SO₄)₃·xH₂O
MW: 366.21 g/mol
Densité: 1.69 g/mL (25 °C) (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149136
Numéro CAS: 17927-65-0
EINECS: 233-135-0
ONU: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Synonyms Alum; Aluminum Trisulphate; Cake Alum
Form White Powder
Storage Store at Room Temperature (15 - 30 °C)
Assay 98,0 - 102,0%
Heavy Metals ≤0,001%
Insoluble Matter ≤0,01%
Chloride ≤0,005%
Calcium ≤0,01%
Magnesium ≤0,002%
Potassium ≤0,005%
Sodium ≤0,02%
Iron (Fe) ≤0,002%