Acide ursodesoxycholique ≥99%, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0215825201
0215825205
0215825225
ICNA0215825201EA
57.9
EUR
ICNA0215825201
ICNA0215825205
ICNA0215825225
Acide ursodesoxycholique ≥99%, poudre blanche
Formule:
C₂₄H₄₀O₄ Point de fusion: 203…204 °C (lit.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003680 Numéro CAS: 128-13-2 |
Résultats des tests de spécification
Identity Test | Passes |
Purity | ≥99% |
FTIR | Conforms to Standard |