Imprimer
Terre de diatomée (Celite®), en poudre, lavé à l'acide
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0215760791 0215760794
ICNA0215760791EA 117 EUR
ICNA0215760791 ICNA0215760794
Terre de diatomée (Celite®), en poudre, lavé à l'acide
Terre de diatomée (Celite®)
Diatomaceous earth acid-washed is a highly insoluble, inert material and is used as a filtration aid. It is suitable for most routine filtrations.
  • Specific Gravity: 2.3
  • pH: 7.0
Formule: SiO₂
Point de fusion: 1400 °C (lit.)
Densité: 13.0 lbs/ft³ (dry)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 61790-53-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes