Imprimer
Bronopol, poudre cristalline blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
Synonyms: 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
0215488725 0215488780
ICNA0215488725EA 57.7 EUR
ICNA0215488725 ICNA0215488780
Bronopol, poudre cristalline blanche
Bronopol
Soluble in a 1% aqueous solution (clear, colorless solution).
Soluble in a 1% aqueous solution (clear, colorless solution).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
MW: 199.99 g/mol
Point d'ébullition: 388
Point de fusion: 125…135 °C
Numéro MDL: MFCD00007390
Numéro CAS: 52-51-7
ONU: 3241
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01432