Imprimer
Cuivre (II) nitrate trihydraté, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
0215350180 0215350190
ICNA0215350180EA 34.5 EUR
ICNA0215350180 ICNA0215350190
Cuivre (II) nitrate trihydraté, en poudre
Cuivre (II) nitrate trihydraté
Formule: Cu(NO₃)₂·3H₂O
MW: 241.6 g/mol
Point de fusion: 114
Numéro MDL: MFCD00149671
Numéro CAS: 10031-43-3
ONU: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,02671