Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium ∼ 97%, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
0219551301
0219551305
ICNA0219551301EA
63.5
EUR
ICNA0219551301
ICNA0219551305
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium ∼ 97%, en poudre
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium
Ion-associating reagent for HPLC
- Ion-associating reagent for HPLC
Soluble in water (clear to hazy).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule:
C₁₆H₃₈NO₄P Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00064526 Numéro CAS: 5574-97-0 |
Résultats des tests de spécification
Identity Test | Passes |
Purity | ~97% |
FTIR | Conforms to Standard |