Imprimer
Alcool polyvinylique, M.W. 72,000, poudre cristalline jaune pâle
Fournisseur: MP Biomedicals
0215194083 0215194091
ICNA0215194083EA 52.3 EUR
ICNA0215194083 ICNA0215194091
Alcool polyvinylique, M.W. 72,000, poudre cristalline jaune pâle
Alcool polyvinylique
Polyvinyl Alcohol(PVA) is used as a tissue stabilizer or mounting media in histochemistry. PVA has been used as a preservative. PVA forms microgels in aqueous solution.
  • Hydrolysis: 87,0 to 89,0%
  • Volatiles: ≤5,0%
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Viscosity (4% aq soln) 23 - 27 cps
Hydrolysis 87.0 - 89.0%
Volatiles ≤5%
pH 4.0 - 6.0(4% aq soln)
Ash ≤0.5%