Imprimer
Alcool polyvinylique, M.W. ~22000, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
0215193883 0215193891
ICNA0215193883EA 127 EUR
ICNA0215193883 ICNA0215193891
Alcool polyvinylique, M.W. ~22000, en poudre
Alcool polyvinylique
Polyvinyl alcohol is the raw material to make polymers. Polyvinyl alcohol is used as a emulsion polymerization aid, as protective colloid, to make polyvinyl acetate dispersions.
  • Viscosity (4% aq soln) 4 to 6 cps
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Viscosity (4% aq soln) 4 - 6 cps