Imprimer
Vitamine A palmitate dans huile de maïs, >1,000,000 IU/g, liquide jaune pâle
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
0210326325 0210326380
ICNA0210326325EA 93 EUR
ICNA0210326325 ICNA0210326380
Vitamine A palmitate dans huile de maïs, >1,000,000 IU/g, liquide jaune pâle
Vitamine A palmitate
  • Presentation : Clear Yellow Liquid
Storage: under nitrogen.
Formule: C₃₆H₆₀O₂
Point de fusion: 28...29 °C (lit.)
Point d'éclair: 194 °C (381.2 °F) (lit.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00019414
Numéro CAS: 79-81-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Activity >1,000,000 IU/g