Antimousse silicone émulsion 30% Simethicone USP
Fournisseur: DOW CORNING
DOWC117544-200EA
23040
EUR
DOWC117544-200
DOWC117544-18
Antimousse silicone émulsion 30% Simethicone USP
Antimousse silicone
Water-dilutable nonionic emulsion containing 30% Simethicone USP by weight.
Résultats des tests de spécification
Nonvolatile Content | 41,7% |
pH | 2,6 |
Siloxane Content | 30,4% |