Imprimer
L(-)-Cystine ~99%, crystallin
Fournisseur: MP Biomedicals
0210145425 0210145480 0210145490 0210145491
ICNA0210145425EA 36.1 EUR
ICNA0210145425 ICNA0210145480 ICNA0210145490 ICNA0210145491
L(-)-Cystine ~99%, crystallin
L(-)-Cystine
50 mg/ml, 1 M HCl.
Solubility: 50 mg/ml, 1 M HCl.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Point de fusion: >240 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064228
Numéro CAS: 56-89-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity 98.5 - 101.0%
FTIR Conforms to Standard
Moisture ≤0.5%
Optical Rotation (c=1,1N HCl) –210 to –230°