Imprimer
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H61118.03 H61118.06
H61118.03EA 85.8 EUR
H61118.03 H61118.06
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol 98%
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol
Formule: C₉H₁₁BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09028724
Numéro CAS: 25574-11-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) 97,5%