n-Dodecyl acrylate 90% stabilisé, grade Technique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 60 - 100 ppm
H60625.AE
H60625.AP
H60625.AEEA
61.7
EUR
H60625.AE
H60625.AP
n-Dodecyl acrylate 90% stabilisé, grade Technique
n-Dodecyl acrylate
Formule:
C₁₅H₂₈O₂ Point d'ébullition: 120 °C (0,75 mmHg) Densité: 0,884 Point d'éclair: 110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042871 Numéro CAS: 2156-97-0 EINECS: 218-463-4 ONU: 3082 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Synonyms | Lauryl acrylate, Acrylic acid n-dodecyl ester |
Assay (HPLC) |
|
Refractive Index | 1,4450 |