Imprimer
Dodécylbenzènesulfonate de sodium ≥80%, flocons blanc cassé avec une teinte orangée
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
Synonyms: Laurylbenzenesulphonic acid Sodium Salt, Alkylbenzenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium Alkylbenzenesulphonate, Dodecylbenzenesulphonic acid sodium salt, Sodium Laurylbenzenesulphonate
0215788983 0215788991
ICNA0215788983EA 36 EUR
ICNA0215788983 ICNA0215788991
Dodécylbenzènesulfonate de sodium ≥80%, flocons blanc cassé avec une teinte orangée
Dodécylbenzènesulfonate de sodium
Dodecylbenzene Sulfonic Acid is a member of the linear alkylbenzenesulfonates.
  • Off-white fakes with orangish hue
Sodium dodecylbenzenesulfonate was used to fabricate amperometic biosensors for glucose.
Sodium dodecylbenzenesulfonate (SDBS) acts as a surfactant in the ionic self-assembly reaction of cyclophane BIMCP-1.
Soluble in 10% aqueous clear, slightly yellow solution.
Formule: C₁₈H₂₉NaO₃S
MW: 348.48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011508
Numéro CAS: 25155-30-0
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08686
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥80%
FTIR Conforms to Reference