Imprimer
Pelles détectables, SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
5378-2001 5378-2003 5378-2005 5378-2007 5378-2013 5378-2015 5378-2019 5378-2020
231-0570EA 46.3 EUR
231-0570 231-0571 231-0572 231-0573 231-0577 231-0578 231-0597 331-0367
Pelles détectables, SteriPlast®
Pelles
Ces pelles détectables SteriPlast®, en PS bleu, sont fabriquées et assemblées dans une salle propre de classe 7 (10 000), emballées individuellement pour un usage unique, puis stérilisées par rayons gamma. Les pelles détectables sont conçues pour les poudres, les granulés et les pâtes.
  • Détectables par les scanners couleur, les détecteurs de métaux et les rayons X
  • Conditionnement individuel et stérilisation par rayons gamma
  • Fabrication, assemblage et conditionnement en salle propre de classe 7
  • Conformité aux exigences alimentaires de l'
More Product Information