Imprimer
Kits BPL, F1-Clip Tip™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
4701140N 4701150N
613-5538EA 619 EUR
613-5538 613-5539
Kits BPL, F1-Clip Tip™
Pipettes Pipetteurs
Favorisez un bon pipetage en laboratoire dans votre laboratoire avec les kits GLP Thermo Scientific™ F1-ClipTip™, qui offrent une variété de pipettes monocanal ou un mélange de canaux simples et d'une pipette multicanaux conditionnées avec des pointes ClipTip compatibles et un support de pipette pratique.
  • Le pipetage sans souci est enfin là avec la seule pointe qui se clipse
  • Scellée dans la sécurité de la technologie ClipTip. Ressentez la différence
  • Éliminez la frustration de cogner les pointes sur votre pipette d'un léger toucher, chaque pointe est solidement fixée sur la pipette
  • Réduisez le risque de pointes desserrées ou qui fuient lorsque les pointes de pipette ClipTip sont en place, elles sont scellées et ne se desserreront pas
  • Le système de pipetage ClipTip reste scellé jusqu'à ce que vous décidiez d'éjecter les pointes, même dans les applications les plus complètes, y compris plusieurs touches de pointe et cycles de mélange
  • Permettez un pipetage cohérent et reproductible d'un utilisateur à l'autre des résultats de meilleure qualité et une recherche plus efficace Ergonomique au toucher La conception légère de la poignée combinée à de faibles forces de piston, de fixation de pointe et d'éjection aide à réduire le risque de RSI Réglage silencieux et sans effort du volume Profitez du mécanisme de réglage du volume silencieux et plus léger avec plus de 50 % de forces inférieures par rapport aux modèles précédents
  • Verrouillage sécurisé du volume Le réglage sécurisé du volume empêche toute dérive indésirable du volume pendant le fonctionnement
  • Soulevez simplement le piston pour régler le volume et appuyez pour le verrouiller en place avec un minimum d'effort
  • Confort réglable le repose-doigt réglable à 120° - pour le confort des droitiers et des gauchers - permet à la main pour se détendre pendant les cycles de pipetage
  • Super blow-out Augmentation de 150 % de l'air de suralimentation pour assurer une distribution efficace des micro-volumes et éviter la capillarité dans les modèles de 50 µl et moins
  • Large sélection d'embouts de pipettes ClipTip Choisissez parmi sept tailles au format 96 : 12,5 Ext, 20, 50, 200, 300, 300 Ext, 1 000 µl
Choisissez le kit qui vous convient le mieux et tirez parti des performances de F1-ClipTip™ et de sa conception légère pour optimiser votre confort.
Garantie à vie avec enregistrement en ligne pratique, et peut varier selon les pays.
Informations de commande: Kit 1 comprend : Trois pipettes Thermo Scientific & trade F1-ClipTip de 1 à 1000 µl
- 1 à 10 µl
- 10 à 100 µl
- 100 à 1000 µl
- Bande de préhension pour chaque manche pour améliorer la prise en main
- Embouts ClipTip : 12,5 Ext : 1×96 200 : 1×96 1000 : 1×96-Support F-Guide de pipetage de laboratoire Good-Pack de démonstration de réservoir de réactif
Kit 2 comprend : Quatre pipettes Thermo Scientific & trade F1-ClipTip de 2 à 1000 µl
- 2 à 20 µl
- 20 à 200 µl
- 100 à 1000 µl
- 8 canaux 30 à 300 µl
- Bande de préhension pour chaque manche pour améliorer la prise en main
- Embouts ClipTip : 20 : 1×96 200 : 1×96 300 : 1×96 1000 : 1×96
- Support F
- Guide de bon pipetage en laboratoire
- Pack de démonstration de réservoir de réactif