Imprimer
Pipettes monocanal, mécaniques, à volume fixe ou variable, Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ (nouveauté)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
F1-ClipTip™
613-5527EA 188 EUR
613-5527 613-5528 613-5525 613-5526 613-5529 613-5518 613-5519 613-6961 613-5497 613-5498 613-6960 613-5520 613-5523 613-5524 613-5499 LABS4651280N 613-5522
Pipettes monocanal, mécaniques, à volume fixe ou variable, Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ (nouveauté)
Pipettes Pipetteurs
La pipette Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ repose sur une technologie de verrouillage assurant une fixation sécurisée des embouts. Les pipettes fonctionnent exclusivement avec des embouts de pipettes Thermo Scientific ClipTip, offrant ainsi une interface unique qui verrouille l'embout en place, et garantit une étanchéité parfaite avec une application minimale de l'embout et des forces d'éjection. Les embouts sont maintenus fermement en place et ne tomberont pas.
  • Mécanisme de réglage du volume silencieux et plus léger grâce à une réduction de plus de 50% des forces par rapport aux modèles précédents
  • Meilleure préhension sur le bouton de réglage du volume pour un réglage précis et sans effort
  • Conception entrecroisée exclusive garantit que chaque embout est attaché solidement sur F1-ClipTip jusqu'à ce qu'il se libère d'une légère pression
  • Protection du volume d'échantillon empêche tout écoulement indésirable au cours de la manipulation
  • Repose-doigt orientable sur 120° prévu pour le confort des utilisateurs droitiers et gauchers, permet à la main de se reposer pendant les cycles de pipetage
  • Conception de la poignée légère associée au piston inférieur: La fixation des pointes et les forces d'éjection permettent de réduire le risque de lésions dues au travail répétitif (syndrome RSI)
  • Soufflage exceptionnel permettant d'augmenter l'injection d'air de 150% pour délivrer efficacement des micro-volumes et empêcher toute action capillaire dans les modèles de 50 µl et moins
Les pipettes Thermo Scientific F1-ClipTip sont garanties contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant toute la durée de vie du produit (10 ans). Cette garantie est soumise aux conditions énoncées dans le document d'informations de garantie ci-joint et nécessite un enregistrement en ligne. Elle peut varier selon les pays.
Information de livraison: Fourni avec kit d'entretien (avec graisse et joints toriques), outil de fixation des pointes, pointe d'exemple ClipTip, dispositif de fixation sur étagère, étiquettes d'avertissement, certificat d'étalonnage, certificat de garantie et manuel d'utilisation (allemand, anglais, espagnol, français).
Des kits BPL sont également disponibles.