Imprimer
Éthanol dénaturé 99, KLINIPATH Histology (MeOH 5%)
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Ethyl alcohol denatured
VWRC4098.9005EA 31.5 EUR
VWRC4098.9005 VWRC4098.9025 VWRK4098-9020
Éthanol dénaturé 99, KLINIPATH Histology (MeOH 5%)
Ethanol denatured
Formule: H₃CCH₂OH
MW: 46.07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Ethanol) (V/V) 94 - 97.0 %
Methanol (V/V) 3.0 - 5.5%
Water (V/V) Max. 0.3%