Imprimer
Éthanol ≥96% (v/v)
Fournisseur: KLINIPATH
4096-9005 4096-9010 4096.9020
VWRK4096-9005EA 21.8 EUR
VWRK4096-9005 VWRK4096-9010 VWRK4096.9020
Éthanol ≥96% (v/v)
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3,II