Imprimer
Xylène (mélange d'isomères), pur
Fournisseur: KLINIPATH
Danger
4055-9020 4055-9025
VWRK4055-9020EA 175 EUR
VWRK4055-9020 VWRK4055-9025
Xylène (mélange d'isomères), pur
Xylène (mélange d'isomères)
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
Numéro MDL: MFCD00077264
Numéro CAS: 1330-20-7
ONU: 1307
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM