Imprimer
Électrodes combinées pH et ORP, TopLine
Fournisseur: SI Analytics
285111190 285111195 285111200 285111205 285111210
662-2110EA 247 EUR
662-2110 662-2111 662-2112 662-2113 662-2115
Électrodes combinées pH et ORP, TopLine
Électrodes Électrodes pH
Les électrodes TopLine offrent à la fois des résultats de mesure fiables et une durée de temporisation maximale. Elles ont été développées pour un large éventail d'applications en laboratoire, sur le terrain et pour le traitement des eaux usées via des émulsions, des solutions contenant des protéines, des suspensions et même des échantillons purement aqueux.
  • Tige en PEEK assurant une résistance mécanique et chimique optimale
  • Mesures ultra précises grâce aux verres de membranes éprouvés et au système de référence
  • Durée de temporisation maximale à l'aide d'une électrode de référence avec des électrodes solides de KCI microdispersées (Duralid) et un système à plusieurs diaphragmes avec un orifice en fibre externe et un élément de référence de type labyrinthe interne (LoopRef)
  • Disponibles sous forme d''électrodes analogiques ou numériques avec la tête IDS® et Memosens®
Plage de pH : 0 à 14
Point zéro [pH] : 7
Électrolyte : électrolyte polymère Duralid avec KCl dispersé sursaturé
Diaphragme externe : trou d'emballage en fibre
Membrane : verre A ; verre H (TopLine 80-120 pH, TopLine 81-120 pHT VP, TopLine 83-120 NMSN) ; Pt (électrodes ORP)
Système de référence : labyrinthe LoopRef
Temps de réponse (98% entre pH 4...7) : < 20 s