Ces gants jetables en nitrile offrent une protection contre les produits chimiques et les liquides. Le gant le plus avancé en matière de prévention des allergies de type I et IV, le Microflex 93-823, a été cliniquement prouvé pour réduire les rougeurs et les démangeaisons associées à la dermatite de contact. Conçu sans l'utilisation d'additifs chimiques (y compris les accélérateurs) qui sont des irritants cutanés connus, le 93-823 est sans danger pour les personnes ayant la peau sensible ou sujettes aux réactions allergiques.
- Non stérile, sans poudre
- Réduit le risque d'irritation cutanée des mains sensibles
- Les bouts des doigts texturés et la quantité réduite de tensioactif utilisée pour produire le gant permettent une prise sûre et sûre pour la manipulation des objets
- Sensibilité accrue grâce à la conception en polymère fin
- Les matériaux ultra-doux offrent un confort et un ajustement exceptionnel pour de longues périodes de port
Idéaux pour une utilisation dans les tests/mesures analytiques, l'assemblage et l'inspection, les biotechnologies, le nettoyage, les travaux de conciergerie et de maintenance, les analyses en laboratoire, la production pharmaceutique et l'assemblage léger.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 1,5
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement:
Attention: