Imprimer
Aréomètres à gravité spécifique
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3002542 3002541 3002540-R1
SCNL3002542EA 130 EUR
SCNL3002542 SCNL3002541 SCNL3002540-R1
Aréomètres à gravité spécifique
Hydromètres
Ces hydromètres en PC de haute qualité conviennent aux applications dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.
  • Dispositif de mesure adapté aux applications alimentaires
  • Articles incassables sans risque de bris de verre
  • Grande transparence avec des échelles faciles à lire
Température de référence : 20 °C
Informations de commande: Disponible sur demande avec un certificat d'étalonnage d'usine.
Conditionnement: Dans une pochette plastique carrée avec numéro de série individuel.