Imprimer
Longe de maintien, Miller HandZup®
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1032097 1032098 1032099
113-8665EA 222 EUR
113-8665 113-8666 113-8667
Longe de maintien, Miller HandZup®
Protections anti-chutes Câbles de sécurité
Le HandZup® ergonomique est un système de maintien breveté unique (EN 358) qui libère les mains et permet à l'opérateur de travailler en toute sécurité.
  • Facile à utiliser pour une adaptation rapide, précise et souple et un plus grand confort au travail
  • La longe de maintien Miller HandZup® est disponible en 2 m, 3 m ou 4 m de long
  • Avec mousqueton à vis, CROCHET MOUSQUETON et gaine de protection
Certifications: EN 358
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable