Imprimer
Harnais, 2 points Miller H-Design® Duraflex™ à 2 boucles
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1032872 1032871 1032873
118-0440EA 189 EUR
118-0440 113-8649 113-8650
Harnais, 2 points Miller H-Design® Duraflex™ à 2 boucles
Protections anti-chutes Harnais de sécurité
Harnais 2 points Miller H-Design® Duraflex™ avec deux boucles de sangle à l'avant ainsi que des boucles automatiques sur les sangles de la poitrine et des jambes. Les harnais Miller H-Design® sont la nouvelle génération de harnais dédiés aux secteurs de la construction et de l'industrie générale apportant plus de confort, de liberté de mouvement et de sécurité aux travailleurs.
  • Les sangles sont fabriquées à partir de matériau noir élastique Duraflex (PES avec traitement en PTFE)
  • Elles ont reçu un traitement hydrofuge et anti taches
  • Point d'ancrage au niveau du sternum avec longues boucles en sangle
  • Boucles de raccord et anneau en D pour ancrage arrière avec finition argent chromé/zingué
  • Boucles automatiques en aluminium
Poids: 1,08 kg
Force de résistance: >15 kN
Température: de –30  à +50 °C
Certifications: Certifié pour une charge maximale de 140 kg
ISO 9001/2000; EN 361; cat. III