Imprimer
Kits de test par comparaison visuelle, fer
Fournisseur: Hach
223101 223102 223103 1454200 2129000
705-0102EA 148 EUR
705-0102 705-0103 HACH223103 705-0069 705-0099
Kits de test par comparaison visuelle, fer
Kits de tests environnementaux
Résultats qualitatifs avec méthodes traditionnelles par disque de comparaison des couleurs.
  • Portatif - idéal pour les tests sur le terrain
  • Méthode simple et rapide
  • Ces kits contiennent tous les réactifs et appareils nécessaires dans une mallette de transport solide, pour 100 tests
Attention : certains des réactifs fournis dans les kits sont dangereux et des précautions appropriées d'utilisation et de mise au rebut doivent être prises. Pour plus d'informations, veuillez contacter Avantor.
Information de livraison: Chaque kit de tests contient les réactifs nécessaires, les cuvettes de réaction, une échelle de couleur, ainsi qu'un mode d'emploi exhaustif.