Imprimer
Combinaisons pour salle propre, Tyvek® IsoClean®, modèle IC183B DS
Fournisseur: DuPont
IC183BWHDS/M IC183BWHDS/L IC183BWHDS/XL IC183BWHDS/2X IC183BWHDS/3X IC183BWHDS/S IC183BWHDS/XS
113-8629EA 335 EUR
113-8629 113-8630 113-8631 113-8632 113-8633 113-8628 DUPOIC183BWHDS/XS
Combinaisons pour salle propre, Tyvek® IsoClean®, modèle IC183B DS
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons sans capuche sont en Tyvek®, un tissu composé de PE haute densité obtenu par le procédé Flash Spinning, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Le Tyvek® est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais étanche aux liquides à base d'eau et aux aérosols. Il offre une excellente protection contre les particules et les fibres fines (d'une taille de 1 micron).
  • Tissu très faiblement pelucheux
  • Combinaison sans capuche avec col démarqué
  • Passe-pouces élastiqués couverts Tyvek®
  • Élastiques dissimulés au niveau des poignets et des chevilles ; taille élastiquée piquée
  • Fermeture à glissière frontale avec rabat anti-tempête
  • Forme optimisée et ajustement permettant une totale liberté de mouvement
  • Traitées en salle propre et stérilisées aux rayons gamma
  • Irradiation aux rayons gamma pour atteindre un niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10-6
Les vêtements fabriqués en Tyvek® IsoClean sont utilisés dans les industries biotechnologiques, pharmaceutiques, de fabrication de dispositifs médicaux et électroniques, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés.
Couleur : blanc
Certifications: Type 5B/6B, EN 1073-2 (classe 2), EN 14126, Cat. III
Conditionnement: Double emballage. Conditionnement en salle blanche classe ISO 4.