Imprimer
Gants à usage universel, DermiFlex Ultra Glove, A352
Fournisseur: Portwest
A352G8RL A352G8RM A352G8RXL
112-4591EA 51.9 EUR
112-4591 112-4592 112-4593
Gants à usage universel, DermiFlex Ultra Glove, A352
Gants
Ces gants en nylon/spandex avec revêtement en PU/mousse de nitrile au niveau de la paume et des doigts sont parfaits pour une manipulation de précision.
  • Gant enduit aux 3/4 pour une protection accrue du dos de la main
  • Doublure tricotée respirante sans couture pour plus de confort et de dextérité
EN 388 (3131)
Certifications: EN 388:2016 +A1:2018 - 4.1.3.1.X.