Imprimer
Chaussures de sécurité antistatiques, à lacets, Miss L10, Ghost Lady Low
Fournisseur: ELTEN
74171/35 74171/36 74171/37 74171/38 74171/39 74171/40 74171/41 74171/42
114-7333EA 81.9 EUR
114-7333 114-7334 114-7335 114-7336 114-7337 114-7338 114-7339 114-7340
Chaussures de sécurité antistatiques, à lacets, Miss L10, Ghost Lady Low
Chaussures et bottes
Chaussure de sécurité ESD pour femme, GHOST, disponible en finition blanche.
  • Microfibre hydrophobe
  • Doublure en tissu pour une ventilation naturelle
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure pleine longueur ESD PRO Lady gris
  • Semelle MONO-PU MISS L10
  • Embout en acier
Les chaussures pour femmes sont dotées d’une semelle intermédiaire non métallique et résistante à la pénétration.
Certifications: EN ISO 20345 S3 SRC, form A.