Imprimer
Appareil à point de fusion, M-565
Fournisseur: BUCHI
051998 11058004
621-0044EA 11970 EUR
621-0044 BUCH11058004
Appareil à point de fusion, M-565
Appareils de mesure du point de fusion
M-565 est un instrument automatisé de pointe avec fonction vidéo pour contrôle de la qualité professionnelle dans un milieu réglementé. Offre toutes les fonctions ci-dessus mais avec la détermination automatique des points de fusion et d'ébullition. Le produit est livré sous forme de 'kit professionnel' et comprend le chargeur d'échantillons M-569. Pour plus de détails, consulter les accessoires ci-dessous.
  • Vidéo en temps réel affichée en 6×
  • Fonction de lecture vidéo à vitesse variable
  • Accessoires en option exclusifs avec logiciel MeltingPoint, documentation IQ/OQ
  • Résultats reproductibles avec le chargeur M-569
  • Le chargeur M-569 peut traiter 3 capillaires simultanément, ce qui réduit les temps de chargement
  • Manipulation aisée et sécurisée des capillaires avec le chargeur M-569
Le chargeur d'échantillons M-569 est conçu pour fournir une qualité d'emballage homogène lors du chargement des capillaires à point de fusion.
Certifications: Conformes aux méthodes de la pharmacopée avec un Ph Eur 6.1.2.2.60 , USPXX1741 et JP.
Information de livraison: Le kit professionnel comporte l'instrument M-565 à point de fusion, le chargeur d'échantillons M-569 (621-0044 only), 100 capillaires de fusion,10 tubes d'ébullition, 10 capillaires d'ébullition, un kit d'étalonnage M-560/565, un porte-échantillons, un fil d'emballage et un outil de nettoyage.