Imprimer
Brûleur à gaz de sécurité Fuego SCS and Fuego SCS
Fournisseur: WARTEWIG
8.200.000 8.204.000
WART8.200.000EA 633 EUR
WART8.200.000 WART8.204.000
Brûleur à gaz de sécurité Fuego SCS and Fuego SCS
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Les brûleurs à gaz de sécurité Fuego SCS et Fuego SCS pro sont dotés de la toute dernière technologie en matière de sécurité. Grâce à leur conception innovante et à une vaste gamme d'équipements standards, ces brûleurs de laboratoire conviennent à toutes les applications qui requièrent une flamme dans le laboratoire. Le logement bas vous permet de travailler de manière confortable, et la conception rationnalisée réduit l'impact des courants d'air des paillasses en salles blanches. Le SCS (système de contrôle de sécurité) utilise la toute dernière technologie en matière de sécurité, en analysant en permanence les éventuels dangers et en déclenchant des mesures de protection le cas échéant, telles que l'interruption de l'alimentation en gaz. Après une utilisation prolongée, un indicateur de chaleur résiduelle signale que la tête du brûleur est encore chaude, pour aider à prévenir les brûlures. Grâce à ses commandes ignifugées et à un écran protégé par un verre spécial, le Fuego SCS, en acier inoxydable, peut supporter des conditions de laboratoire difficiles.
  • SCS (système de contrôle de sécurité) et BHC (contrôle de la tête du brûleur) qui détectent les obstructions
  • Capteur infrarouge DoubleClick classique et exclusif avec plage de capteur infrarouge réglable
  • Quatre programmes standards pour le capteur infrarouge et commande au pied avec affichage du temps de brûlage
  • Buses pour gaz naturel et propane/butane
  • Utilisation sans fil à l'aide de la toute dernière technologie de batterie rechargeable (modèle Fuego SCS pro)
Le brûleur peut être raccordé au gaz naturel ou au propane/butane, et convient à une utilisation avec une alimentation en gaz centralisée ou avec des cartouches de gaz. Les unités signalent à l'utilisateur de changer de cartouche en cas de besoin. L'écran très lisible vous permet de garder une trace de votre travail et la navigation dans les menus multilingues vous permet de sélectionner des fonctions rapidement et facilement. Le brûleur s'utilise avec la commande au pied ou le capteur infrarouge sans contact. Lorsqu'elle est activée, la fonction de sécurité supplémentaire DoubleClick vous permet d'activer le brûleur en allumant le capteur infrarouge à deux reprises. Le modèle Fuego SCS pro est également équipé d'un capteur d'inclinaison et peut s'utiliser sur batterie sans fil (deux batteries Li-ion avec une station de charge disponibles en option).
Certifications: Testé selon la norme DIN-DVGW ; certificat NG-2211AS0167