Imprimer
Xylène (mélange d'isomères), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.08297.2500 1.08297.4000
1.08297.2500EA 231 EUR
1.08297.2500 1.08297.4000
Xylène (mélange d'isomères), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Xylène (mélange d'isomères)
1.08297 Xylene (isomeric mixture) EMSURE® is a real isomeric mixture of ortho-, meta- and para-Xylene.
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077264
Numéro CAS: 1330-20-7
ONU: 1307
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM