Conductivity standards, KCL
Fournisseur: Hach
C20C270
C20C250
HACHC20C270EA
51.9
EUR
HACHC20C270
HACHC20C250
Conductivity standards, KCL
Étalons
Étalons pour la mesure de conductivité
The potassium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity cells.