Accessories
Fournisseur: BiotechRabbit
BTRABR1401801EA 441 EUR
BTRABR1401801 733-2337 733-2336
Accessories
Protéines expression Réactifs pour l'expression protéique
Suppléments et accessoires pour Rapid Translation System (RTS).
Supplément RTS DnaK : chaperon E. coli pour améliorer l'incorporation correcte et augmenter la solubilité, même pour les grosses protéines
Améliorez la solubilité des protéines exprimées avec les kits RTS E. coli
Améliorez l'activité fonctionnelle des protéines exprimées avec les kits RTS E. coli
Aucune limite de substrat concernant la taille des protéines
Facile à combiner avec les plateformes RTS 100 et 500 E. coli
Supplément RTS GroE : mélange chaperon E. coli pour renforcer l'incorporation correcte et augmenter la solubilité des protéines exprimées
Améliorez la solubilité des protéines exprimées avec les kits RTS E. coli
Améliorez l'activité fonctionnelle des protéines exprimées avec les kits RTS E. coli
Échantillonneur d'acides aminés RTS : ensemble de 20 acides aminés pour l'étiquetage des protéines spécifiques aux acides aminés pour la détermination des structures
Idéale pour l'étiquetage des protéines pour les analyses par RMN et aux rayons X
Pour une utilisation avec les kits RTS 500 et RTS 9000 E. coli