Imprimer
Analyseur d’humidité infrarouge, MA35
Fournisseur: Sartorius
611-4357EA 2880 EUR
SARBMA35M-000115V1 611-4357
Analyseur d’humidité infrarouge, MA35
Analyseurs Analyseurs d'humidité
Cet analyseur d’humidité infrarouge est conçu pour une utilisation quotidienne dans le cadre de contrôle de fabrication.
Conçu pour une analyse rapide et fiable de l'humidité d'un matériau comme les substances liquides, pâteuses et solides, à l‘aide de la méthode thermogravimétrique.
Certifications: FDA/HACCP