Imprimer
Bottes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Renzo S High
Fournisseur: ELTEN
764751/45 764751/46 764751/47 764751/48 764751/49 764751/50 764751/36 764751/37 764751/38 764751/39 764751/40 764751/41 764751/42 764751/43 764751/44
114-7235EA 93.9 EUR
114-7235 114-7236 114-7237 114-7238 114-7239 114-7240 114-7226 114-7227 114-7228 114-7229 114-7230 114-7231 114-7232 114-7233 114-7234
Bottes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Renzo S High
Chaussures et bottes
Bottes de sécurité résistantes, antistatiques, en cuir de vachette robuste et respirant, équipées d'une languette à soufflet entièrement rembourrée et d'une semelle en caoutchouc/PU bi-densité Safety-Grip (3,5 mm) ayant des propriétés antidérapantes exceptionnelles et de bonnes capacités autonettoyantes.
  • Doublure en textile, à régulation thermique et respirante
  • Semelle intérieure amovible; des semelles orthopédiques conviennent également
  • Semelle intérieure intégrale antistatique (ESD PRO), noire
  • Semelle intérieure antistatique en molleton doux
  • La semelle est adaptée au mouvement du pied, pour plus de stabilité et moins de fatigue
  • Coutures et lacets thermorésistants
  • Un renfort en polyuréthane protège l'empeigne en cuir
  • La semelle intercalaire en acier résiste aux perforations
  • Embout de protection en acier (200 J)
Idéales pour les environnements susceptibles d'être humides, et dans lequels il y a un risque de rencontrer des objets pointus ou tranchants.
Couleur: noir
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC, HI, HRO.