Imprimer
Gants résistants aux coupures, Check & Go Amber PU 3
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
2332242/10 2332242/11 2332242/7 2332242/8 2332242/9
112-4643EA 0 EUR
112-4643 112-4644 112-4645 112-4646 112-4647
Gants résistants aux coupures, Check & Go Amber PU 3
Gants
Ces gants tricotés en polyamide/élasthanne/HPPE, avec revêtement en polyuréthane ambré sur la paume et le bout des doigts, offrent une bonne résistance aux perforations et aux coupures. Ils sont parfaits pour la manipulation d'éléments pointus dans des environnements secs ou graisseux.
  • Technique de tricotage pour obtenir un gant qui s'ajuste à la main et procure une bonne dextérité
  • Le tricotage serré (aiguille n°13) permet une tenue parfaite des gants, limite la pénétration de la poussière et offre un bon contact
  • L'aération sur le dos du gant optimise la respirabilité
  • Le revêtement en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts offre une résistance à l'abrasion exceptionnelle
  • Le code chromatique sur le dessus de la main et la couleur du revêtement permettent au responsable de la sécurité et aux employés de reconnaître visuellement le niveau de protection contre les coupures
Domaines d'application usuels: industrie automobile et fabrication de pièces, bâtiment et construction aériens, restauration, énergie ou électricité, industries du verre, métallurgie et industries papetières, logistique et maintenance.
Attention ! Ce gant ne doit pas être exposé à la chaleur.
Certifications: EN 388 (4342); Cat. II
Attention: Remarque: ce gant ne doit pas être exposé à la chaleur.