Imprimer
Colonnes capillaires pour les substances illicites, TRACE™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
26AF130P 26AC497P
555-9073EA 475 EUR
555-9073 555-9077
Colonnes capillaires pour les substances illicites, TRACE™
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes sont spécialement conçues pour analyser les substances illicites courantes.
La colonne TR-DoA 5MS permet d'analyser et de déterminer une gamme de composés cibles toxicologiques, y compris les amphétamines, la codéine et la morphine.
La colonne TR-DoA 35MS est recommandée pour une utilisation dans les laboratoires chargés de dépistage des drogues pour confirmer la présence de THC.