Imprimer
Lecteurs de microplaques, multimode, SpectraMax® série M
Fournisseur: Molecular Devices
M2 M2E M3 M4 M5 M5E
MLDVM2EA 0 EUR
MLDVM2 MLDVM2E 736-0910 MLDVM4 MLDVM5 MLDVM5E
Lecteurs de microplaques, multimode, SpectraMax® série M
Lecteurs de microplaques
Tous les lecteurs de microplaques multimode de la série M SpectraMax® mesurent l'absorbance UV et visible, et l'intensité de la fluorescence sur les microplaques et les cuves par défaut. Les lecteurs SpectraMax® M2 et M2e fournissent deux modes de détection dans une plateforme et offre la fonctionnalité supplémentaire de fluorescence avec lecture par le bas des dosages cellulaires (M2e). Les lecteurs SpectraMax® M3, M4, M5 et M5e offrent une plateforme pour microplaques double monochromateur modulaire et évolutive avec une large gamme de capacités multimode haute performance, pour laMore Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle SpectraMax® M2 SpectraMax® M2E SpectraMax® M3 SpectraMax® M4 SpectraMax® M5 SpectraMax® M5E
Environmentally Preferable
Source de lumière Lampe flash au xénon (1 joule/flash) Lampe flash au xénon (1 joule/flash) Lampe flash au xénon (1 joule/flash) Lampe flash au xénon (1 joule/flash) Lampe flash au xénon (1 joule/flash) Lampe flash au xénon (1 joule/flash)
Détecteur Photomultiplicateur Photomultiplicateur 2 tubes photomultiplicateurs 2 tubes photomultiplicateurs 2 tubes photomultiplicateurs 2 tubes photomultiplicateurs
Gamme de longueurs d'onde 200 - 1000 nm 200 - 1000 nm 200 - 1000 nm 200 - 1000 nm 200 - 1000 nm 200 - 1000 nm
Sélection de la longueur d'onde Incréments de 1,0 nm Incréments de 1,0 nm Incréments de 1,0 nm Incréments de 1,0 nm Incréments de 1,0 nm Incréments de 1,0 nm
Précision de la longueur d'onde ±0,2 nm ±0,2 nm ±0,2 nm ±0,2 nm ±0,2 nm ±0,2 nm
Bande passante de la longueur d'onde ≤4,0 nm ≤4,0 nm ≤4,0 nm ≤4,0 nm ≤4,0 nm ≤4,0 nm
Reproductibilité de la longueur d'onde ±0,2 nm ±0,2 nm ±0,2 nm ±0,2 nm ±0,2 nm ±0,2 nm
Plage d'incubation 4 °C above ambient to 45 °C 4 °C above ambient to 45 °C 2 °C above ambient to 60 °C 2 °C above ambient to 60 °C 2 - 4 °C above ambient to 45 - 60 °C 2 - 4 °C above ambient to 45 - 60 °C
Précision photométrique <±0,006 OD ±1% (microplate), <±0,005 OD ±1% (cuvette) <±0,006 OD ±1% (microplate), <±0,005 OD ±1% (cuvette) <±0,006 OD ±1% (microplate), <±0,005 OD ±1% (cuvette) <±0,006 OD ±1% (microplate), <±0,005 OD ±1% (cuvette) <±0,006 OD ±1% (microplate), <±0,005 OD ±1% (cuvette) <±0,006 OD ±1% (microplate), <±0,005 OD ±1% (cuvette)
Linéarité photométrique 0,0 - 2,0 OD 0,0 - 2,0 OD 0,0 - 2,0 OD 0,0 - 2,0 OD 0,0 - 2,0 OD 0,0 - 2,0 OD
Gamme photométrique 0,000 - 4,000 OD 0,000 - 4,000 OD 0,000 - 4,000 OD 0,000 - 4,000 OD 0,000 - 4,000 OD 0,000 - 4,000 OD
Types de plaques Plaques à 6, 12, 24, 48, 96, 384 puits Plaques à 6, 12, 24, 48, 96, 384 puits Plaques à 6, 12, 24, 48, 96, 384 puits Plaques à 6, 12, 24, 48, 96, 384 puits Plaques à 6, 12, 24, 48, 96, 384 puits Plaques à 6, 12, 24, 48, 96, 384 puits
Logiciel SoftMax® Pro SoftMax® Pro SoftMax® Pro SoftMax® Pro SoftMax® Pro SoftMax® Pro
Lumière parasite < 0,05 % at 230 nm < 0,05 % at 230 nm < 0,05 % at 230 nm < 0,05 % at 230 nm < 0,05 % at 230 nm < 0,05 % at 230 nm
Exactitude de la températue ±1 °C @ 37 °C ±1 °C @ 37 °C ±1 °C @ 37 °C ±1 °C @ 37 °C ±1 °C @ 37 °C ±1 °C @ 37 °C
Uniformité de température <1 °C at 37 °C set point <1 °C at 37 °C set point <1 °C at 37 °C set point <1 °C at 37 °C set point <1 °C at 37 °C set point <1 °C at 37 °C set point
L×P×H 580×380×220 mm 580×380×220 mm 580×390×220 mm 580×390×220 mm 580×390×220 mm 580×390×220 mm
Poids 15,9 kg 15,9 kg 16,4 kg 16,4 kg 15,9 - 16,4 kg 15,9 - 16,4 kg