Kits de test du calcium, kit de test FLIPR® Calcium 5
Fournisseur: Molecular Devices
Le kit de test FLIPR® Calcium 5 fournit un test rapide, simple et fiable à base de fluorescence pour détecter les modifications du calcium intracellulaire.
- Maximise le signal fluorescent en réduisant les artefacts de lavage cellulaire
- Réduction de la variabilité de puits à puits, amélioration de la qualité des analyses (facteur Z’) et de la fiabilité (CV %) des écrans à haut débit
- Le protocole Mix-and-read accélère le flux de travail du test et augmente le débit
- Un rapport signal/bruit supérieur facilite la confirmation de l’activité des récepteurs endogènes ou transfectés de façon transitoire pendant le développement du test
- Des protocoles pré-optimisés et validés pour les systèmes FLIPR® Tetra et FlexStation® garantissent la navigation vers des lignées cellulaires et des cibles de routine et non conventionnelles
Le kit de test FLIPR® Calcium 5 contient un nouveau fluorophore qui amplifie la fenêtre du signal de test tout en exploitant la technologie de masquage supérieure utilisée dans le kit de test FLIPR® Calcium 4 pour réduire la fluorescence de fond. Le kit est conçu pour fonctionner avec la majorité des GPCR, y compris la chimiokine et d’autres récepteurs difficiles, les composés collants, les modulateurs allostériques, ainsi que les canaux calciques.