Imprimer
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
454660250 454660010 454660050
ACRO454660250EA 278 EUR
ACRO454660250 ACRO454660010 ACRO454660050
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 98%
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Formule: C₁₅H₁₃FO₂
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079303
Numéro CAS: 5104-49-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 116 °C
HPLC ≥97.5 %