Imprimer
2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
454590010 454590050
ACRO454590010EA 70.4 EUR
ACRO454590010 ACRO454590050
2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride 98%
2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride
Formule: C₄H₉Cl₂N₃
Point de fusion: 250…251 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738779
Numéro CAS: 22600-77-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure