Imprimer
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-Bromothiazole-4-carboxylic acid
454600010 454600050
ACRO454600010EA 119 EUR
ACRO454600010 ACRO454600050
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid 98%
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₂BrNO₂S
MW: 208.04 g/mol
Point de fusion: 204…205.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115729
Numéro CAS: 5198-88-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %