6-Chloro-m-anisidine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
6-Chloro-3-anisidine, 2-Chloro-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-chloroanisole
453780050
453780250
ACRO453780050EA
57.1
EUR
ACRO453780050
ACRO453780250
6-Chloro-m-anisidine 98%
6-Chloro-m-anisidine
Formule:
C₇H₈ClNO Point d'ébullition: 135…137 °C (12 mmHg) Point de fusion: 23…27 °C Densité: 1.261 g/cm³ Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00047830 Numéro CAS: 2401-24-3 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to yellow to brown Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |