Imprimer
1-Éthylcyclohexanol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
453350050 453350250
ACRO453350050EA 74.5 EUR
ACRO453350050 ACRO453350250
1-Éthylcyclohexanol 97%
1-Éthylcyclohexanol
Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 166 °C
Point de fusion: 34.5 °C
Densité: 0.919 g/cm³
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021402
Numéro CAS: 1940-18-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %