Imprimer
Stachyose hydrate, grade Technique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
453140010 453140050 453142500
ACRO453140010EA 171 EUR
ACRO453140010 ACRO453140050 ACRO453142500
Stachyose hydrate, grade Technique
Stachyose hydrate
Formule: C₂₄H₄₂O₂₁·xH₂O
Point de fusion: 95…105 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149457
Numéro CAS: 54261-98-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 %